PAT001
Protein A-Turbo - Proximity Biotinylation Enzyme
Sinônimo(s):
ProteinA-Turbo ID
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
purificado por
affinity chromatography
embalagem
pkg of 100 μg
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
proximity ligation assay: suitable
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- Proximity protein labeling
- Cell Biology
- Histology
- Fixed cell microscopy
- Tissue staining
- Immunofluorescence
- Liquid Chromatography
- Mass Spectrometry
- Immunoprecipitation
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2