OP180
Anti-Noxa Mouse mAb (114C307)
liquid, clone 114C307, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Noxa Antibody, Mouse Anti-Noxa, Noxa Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
114C307, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PMAIP1(5366)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1-2 g/ml, chemiluminescence)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Normal mouse serum
RL-7 cell lysate
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1