OP07
Anti-v-Src (Ab-1) Mouse mAb (327)
liquid, clone 327, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
327, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (1 µg antibody or use Cat. No. OP07A; see application references)
Frozen Sections (not recommended)
Immunofluorescence (not recommended)
Paraffin Sections (not recommended)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
NIH/3T3 cells
Outras notas
Cartwright, C.A., et al. 1985. Mol. Cell. Biol.5,, 2647.
Courtneidge, S.A. 1985. EMBO J.4, 1471.
Whitman, M., et al. 1985. Nature315, 239
Bolen, J.B., et al. 1984. Cell38, 767.
Hunter, T. and Sefton, B. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci.77, 1311.
Collett, M.S. et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci.76, 3159.
Collett, M.S. and Erikson, R.L. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci.75, 2021.
Collett, M.S., et al. 1978. Cell15, 1363.