OP01A
Anti-v-H-Ras (Ab-1) Rat mAb (Y13-259) Agarose Conjugate
suspension (Liquid), clone Y13-259, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Y13-259, monoclonal
Formulário
suspension (Liquid)
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Other Applications (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
SW 480 or Y1 cells or normal skin tissue
Outras notas
Taparowsky, E., et al. 1983. Cell34, 581.
Ellis, R.W., et al. 1981. Nature292, 506.
Shih, T.Y., et al. 1980. Nature287, 686.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1