NB-2ML-B
Anti-Lea (clone GA2), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-Lea from the clone GA2, Murine IgA, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
clone
GA2, monoclonal
embalagem
pkg of 2 mL
fabricante/nome comercial
BIOSCOT™
condição de armazenamento
do not freeze
concentração
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6-8
Isotipo
IgA
aplicação(ões)
clinical testing
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Aplicação
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2