Documentos Principais
MXSMKFS48
Millipore
Cassetes de mídia pré-carregados Milliflex®
KF Streptococcus Agar, for fecal bacteria: Streptococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinônimo(s):
Cassete de ágar KF Streptococcus
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Agency
International standards
Nível de qualidade
esterilidade
aseptically filled
Formulário
plate (pre-poured agar)
prazo de validade
6 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
cor
clear purpleslightly opalescent
entrada
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
adequação
suitable for (suitable for solid cultivation)
fecal bacteria: Streptococcus spp.
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis®
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O cassete Milliflex® consiste de meios à base de ágar prontos para uso, para serem usados com o sistema Milliflex® ou Milliflex Oasis® para testes de biocarga convenientes, rápidos e confiáveis. O cassete de ágar pré-preenchido ajuda a otimizar o fluxo de trabalho de testes de contaminação microbiana com garantia de qualidade e evitando riscos de contaminação exógena. Cada placa é um conjunto de 3 peças contendo aproximadamente 10 ml de meio. O ágar KF Strep foi desenvolvido para a recuperação de Enterococos (estreptococos fecais) encontrados em vários tipos de água. A maltose e a lactose servem como fonte de energia e a azida sódica é o agente seletivo. O roxo de bromocresol (corante indicador) fica amarelo quando o ácido é produzido e o TTC é um indicador redox que faz com que as colônias de enterococos tenham uma cor vermelha profunda como resultado da redução do tetrazólio a um corante azo ácido.
Aplicação
O cassete Milliflex® pré-cheio com ágar KF Strep é usado em testes de biocarga e análise microbiológica geral de água, água residual e laticínios. É amplamente utilizado nos setores farmacêutico, cosmético e cervejeiro.
Especificações
Farmacopeia dos Estados Unidos XXII Testes de limites microbianos
Meio de cultura
KF Streptococcus
Nota de análise
As colônias estreptocócicas aparecem vermelhas ou rosa rodeadas por uma zona amarela
Microrganismos-alvo: Streptococci fecal
Organismos de CQ
S. faecalis (ATCC 29212)
E. coli (ATCC 8739) e E. aerogenes (ATCC 49701) como controle negativo
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Our complete range of ISO certified long-life solid media cassettes, ready-to-use with the Milliflex Oasis® system for bioburden testing