Documentos Principais
MXRJ100TA
Millipore
100 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, ASME
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiais
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nível de qualidade
Parâmetros
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Altura
1310 mm
51.59 in. (1310,7 mm)
Largura
32 in. (812,8 mm)
Profundidade
40.69 in. (1033.5 mm)
peso
550 lb (250 kg)