MXRPCEU
Power cord, Power MIX, all sizes, EU, 250V, 10A
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
entrada CA/CC
250 V, 10 A
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Categorias relacionadas
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany