Documentos Principais
MXRPCNA1K2K
Millipore
Power Cord, Power MIX 1000/2000 Control Box, NA, 125V, 20A
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
entrada CA/CC
125 V, 20 A
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Categorias relacionadas
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany