MXQREAG48
Reagentes Milliflex® Quantum
pkg of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinônimo(s):
Sistema rápido de detecção baseado em fluorescência
embalagem
pkg of 48 tests
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliflex® Quantum
aplicação(ões)
bioburden testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os reagentes Milliflex® Quantum fazem parte do sistema Milliflex® Quantum, uma plataforma conveniente e sensível para a detecção quantitativa rápida de contaminação em amostras filtráveis. Esse método microbiológico rápido é baseado em uma coloração enzimática fluorescente universal de microrganismos viáveis e aptos a cultura. O procedimento de coloração fluorescente é não destrutível e permite a identificação de microrganismos após um resultado positivo. Dessa forma, o sistema Milliflex® Quantum é uma alternativa rápida e confiável para a detecção de microrganismos.
Aplicação
Os reagentes Milliflex® Quantum são usados para testes rápidos de biocarga de amostras filtráveis, inclusive de amostras em processo e do produto final (produtos farmacêuticos e água). Esse produto também é usado no CQ industrial e no monitoramento da água.
Características e benefícios
- Método não destrutivo que permite a identificação confiável com o uso de qualquer tecnologia de ID
- Sistema fácil de usar com fluxo de trabalho simples com pouca necessidade de treinamento
- Resultados comparáveis com método compendial, permitindo que uma validação mais rápida, um benefício da detecção rápida
- Sistema econômico e robustoHardware compacto que cabe em qualquer bancada de laboratório
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C