MTGR65000
Filtro de cápsula Aervent® 50
pore size 0.2 μm
Sinônimo(s):
Est. EPA 041237-FRA-001
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Aervent®
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Aervent®
Parâmetros
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
técnica(s)
gas filtration: suitable
Comprimento
5.3 cm (2.1 in.)
Largura
2.4 in.
Diâmetro
6.2 cm (2.4 in.)
área de filtração
19.6 cm2
Impurezas
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤1.0 mg
matriz
Aervent®
tamanho de poro
0.2 μm pore size
ponto de bolha
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
conector
3 mm (1/8 in.) male NPT inlet/outlet connection (One side)
inlet/outlet hose for 6.5-9.5 mm I.D. silicone tubing (Other side)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
- Sterile venting of vessels and carboys
- Autoclave vacuum break lines
- Low volume sterile filtration of non-aqueous fluids
- Small fermenter inlet and exhaust gas filtration
Nota de análise
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.