Documentos
MP0DSYS1N
Millipore
Suportes de escala de processos
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Sinônimo(s):
Suportes de balança de processo 1 rack
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nível de qualidade
Materiais
316L stainless steel
silicone seal
descrição
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; ITT valves
conector
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibilidade
for use with Pod Filters
Aplicação
Suporte de 1 rack; para configurações Pod de 5,5 m2 a 11 m2; válvulas ITT