MMMP2MAG-79K
MILLIPLEX® Mouse MMP Magnetic Bead Panel 2 - Immunology Multiplex Assay
TIMP Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple TIMP biomarkers in mouse serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(proMMP-9)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(MMP-12)
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
MILLIPLEX® Mouse MMP Bead Panel 2, MMMP2MAG-79K, is a 2 plex kit to be used for the simultaneous quantification of the following analytes in serum/plasma samples: proMMP-9 and MMP-12.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Especificidade
Aplicação
- Analytes: proMMP-9, MMP-12
- Recommended Sample type: serum or plasma
- Recommended Sample dilution: 1:2
- Assay Run Time: overnight or one day
- Research Category: Inflammation & Immunology
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract