Documentos Principais
MIXJ100L102A
Millipore
Mobius® 100L Mixer Carrier
jacketed, ASME coded
Sinônimo(s):
Mobius® 100L mixer carrier, jacketed, ASME coded
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiais
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nível de qualidade
Parâmetros
4-40 °C temperature
Altura
126.5 cm (49.8 in.)
Largura
83 cm (32.7 in.)
Profundidade
67 cm (26.4 in.)
peso
186 kg (410 lb)
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany