MIX0100LG05
Mobius® MIX100 single-use mixing assembly (gold)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex™ container (process)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
polyethylene ports (bung)
polypropylene impeller(s)
polysulfone clamp(s) (pinch)
polysulfone connections (CPC)
silicone tubing
Nível de qualidade
linha de produto
Mobius®
Altura
84 cm (33 in.)
Largura
63.5 cm (25 in.)
Profundidade
63.5 cm (25 in.)