Documentos Principais
MIX0100LB05
Millipore
Mobius® MIX100 single-use mixing assembly (bronze)
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiais
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex container (process)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
polyethylene ports (bung)
polypropylene impeller(s)
polysulfone clamp(s) (pinch)
polysulfone connections (CPC)
silicone tubing
Nível de qualidade
linha de produto
Mobius®
Altura
66 cm (26 in.)
Largura
50.8 cm (20 in.)
Profundidade
50.8 cm (20 in.)
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany