Key Documents
MHWP037A0
Millipore
Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.45 µm, white, with pad
Microscopic particle analysis and sample collection
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Materiais
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
diâmetro do filtro
37 mm
área de filtração
9 cm2
tamanho de poro
0.45 μm pore size
conector
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
aplicação(ões)
environmental
Condições de expedição
ambient
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2