AAWP09050
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plain white mixed cellulose esters (MCE) filter
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Parâmetros
max. temp. at 75 °C
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
filter diam. × thickness
90 mm × 180 μm
extraíveis gravimétricos
4%
índice de refração
n/D 1.51
tamanho de poro
0.8 μm pore size
ponto de bolha
≥1.10 bar, air with water
Categorias relacionadas
Descrição geral
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Aplicação
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
- Bioassays
- Microplastics
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3