Key Documents
MAWP037PM
Millipore
Monitor de contaminação líquida, 37 mm, 0,8 µm, branco, corresponde a bloco
Gravimetric particle analysis
Sinônimo(s):
Mixed cellulose esters (MCE) fluid monitors
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Materiais
cellulose (thick pad)
clear Tenite plastic (housing)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene (plugs)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
diâmetro do filtro
37 mm
área de filtração
9 cm2
tamanho de poro
0.8 μm pore size
conector
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
aplicação(ões)
industrial qc
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os monitores de análise de contaminação de líquidos são suportes de filtro descartáveis transparentes feitos de plástico Tenite e pré-montados com filtros MF-Millipore (a área de filtração efetiva é de 9 cm2). Um bloco grosso de celulose de 34 mm de diâmetro entre as seções do monitor veda o filtro de forma a distribuir uniformemente o fluxo de amostra na superfície do filtro. Use com o kit de amostragem de líquidos (XX6403730).
Monitores com peso pareado:
Os monitores com peso pareado eliminam a pesagem prévia do filtro de teste para análise gravimétrica. Cada monitor tem dois filtros pareados por peso, com uma diferença inferior a 0,1 mg. A amostra passa através dos dois filtros, mas o superior (de teste) retém todo o contaminante. A diferença entre os pesos dos filtros após a secagem é igual ao peso do contaminante na amostra.
Aplicação
Uso com o kit de amostragem de líquidos (XX6403730)
Princípio
Filtração a vácuo
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tenite is a trademark of Eastman Chemical Company
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2