Documentos Principais
MAWP037A0
Millipore
Monitor de aerossóis de ésteres mistos de celulose, de 37 mm, 0,8 µm, branco, com pad
Microscopic particle analysis and sample collection
Sinônimo(s):
Dispositivo de monitoramento da qualidade do ar
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Materiais
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
diâmetro do filtro
37 mm
área de filtração
9 cm2
tamanho de poro
0.8 μm pore size
conector
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
aplicação(ões)
environmental
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: AAWP
Os monitores de análise de aerossóis de 37 mm da Millipore são suportes de filtro de plástico descartáveis e transparentes, pré-montados com filtros Millipore do tipo MF (ésteres mistos de celulose). Um suporte de celulose fino veda o filtro entre as partes do monitor para distribuir uniformemente o fluxo da amostra sobre a superfície do filtro. O design de três peças mantém o filtro no lugar quando a parte superior é removida para a amostragem aberta de aerossóis.
O valor da contagem média de partículas de interferência (ABC, do inglês average background count) é indicado na embalagem de cada monitor.
- Pré-montado com filtros colocados
- Disponível com membranas de peso correspondente
Aplicações:
Os monitores para análise de aerossóis estão disponíveis com membranas de ésteres mistos de celulose de 0,45 µm e 0,8 µm. Os monitores com pesos equivalentes contêm dois filtros com pesos equiparados até 0,1 mg, eliminando a pré-pesagem do filtro de teste em análises gravimétricas.
Aplicação
A filtração com o produto remove: amianto, metais em níveis de traço, chumbo, compostos de chumbo, cobre, gases particulados, dióxido de enxofre, arsênio
Princípio
Vácuo
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2