MABX8311
Anti-Plasmodium falciparum Antibody, (1mg)
clone 1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Plasmodium falciparum Histidine-Rich Protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1, monoclonal
reatividade de espécies
parasites, Plasmodium falciparum
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgG1
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Infectious Diseases
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2