AB5636P
Anti-Cannabinoid Receptor 1 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
CB1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CNR1(1268)
mouse ... Cnr1(12801)
Especificidade
Imunogênio
1990; Shire et al. 1995; Matsuda et al. 1990; Ho et al. 1996; Chakraborty et al. 1995).
Aplicação
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Cat. No. AG357) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2