MABT914
Anti-CD9 Antibody, clone Z9.1
clone Z9.1, from mouse
Sinônimo(s):
5H9 antigen, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, Leukocyte antigen MIC3, Motility-related protein, MRP-1, Tetraspanin-29, Tspan-29, p24)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Z9.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD9(928)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD9 in human PBMCs.
human tonsil, human breast cancer, human liver cancer, human skin
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected CD9 in human liver cancer tissue.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1