MABT908
Anti-Integrin beta-8 Antibody, clone 6B9
clone 6B9, from mouse
Sinônimo(s):
ITGB8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6B9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB8(3696)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Integrin beta-8 in human colon tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1