MAC140
Anti-Inntag 10 (IT10) Antibody, clone IT10
clone IT10-1, from mouse
Sinônimo(s):
Allergen Amb t V, Allergen Ra5G, Amb t 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IT10-1, monoclonal
reatividade de espécies
Ambrosia trifida
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Inntag 10 (IT10) in Immunocytochemistry applications (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Inntag 10 (IT10) in 10 µg of transfected HEK293/GFP-IT10 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2