MABT882
Anti-Prodynorphin (Dynorphin B29) Antibody, clone Dyn9
clone Dyn9, from mouse
Sinônimo(s):
Beta-neoendorphin-dynorphin, Preprodynorphin, Preproenkephalin-B, Proenkephalin-B, Dynorphin B-29, Leumorphin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Dyn9, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Pdyn(29190)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:20 dilution of clone Dyn9 hybridoma culture supernatant detected Prodynorphin/Dynorphin B29 immunoreactivity in human (hippocampus and cerebral cortex), mouse (fundus striati), and rat (nucleus supraopticus, lateral hipothalamic nucleus, paraventricular nucleus, and nucleus accumbens, septum pellucidum, caudate-putamen, and hippocampus) brain tissue sections (Courtesy of Ricardo Martínez Murillo, PhD, Cajal Institute, Madrid Spain).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:20 dilution of this antibody detected Prodynorphin/Dynorphin B29 immunoreactivity in human thalamus tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1