MABT857M
Anti-Muscle Satellite Cells Antibody, clone SM C-2.6
clone SM/C-2.6, from rat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SM/C-2.6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Muscle Satellite Cells in Flow Cytometry applications (Ikemoto, M., et. al. (2007). Mol Ther. 15(12):2178-85; Fukada, S., et. al. (2004). Exp Cell Res. 296(2):245-55).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Muscle Satellite Cells in Immunohistochemistry applications (Fukada, S., et. al. (2004). Exp Cell Res. 296(2):245-55; Yao, Y., et. al. (2016). Nat Commun. 7:11415).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Muscle Satellite Cells in Immunofluorescence applications (Fukada, S., et. al. (2004). Exp Cell Res. 296(2):245-55).
Cell Structure
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Muscle Satellite Cells in a population of one million C2C12 cells.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1