Documentos Principais
MABT833
Sigma-Aldrich
Anticorpo antigalectina-9, clone 1G3
clone 1G3, from mouse
Sinônimo(s):
Galectin-9, Gal-9, Ecalectin, Tumor antigen HOM-HD-21, Galectin-9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LGALS9(3965)
Descrição geral
A galectina-9 (UniProt O00182; também conhecida como ecalectina, gal-9, antígeno tumoral HOM-HD-21, proteína transportadora/canal de urato) é codificada pelo gene LGALS9 (também conhecido como HUAT, LGALS9A) em humanos (ID do gene 3965). A lectina de ligação ao betagalactosídeo, galectina-9, possui dois domínios de reconhecimento de carboidratos (CRDs) distintos ligados entre si por um domínio peptídico de comprimento diferente entre as isoformas S, M e L, geradas por processamento alternativo (splicing). A galectina-9 desempenha um papel fundamental em um mecanismo de feedback negativo contra a resposta imune de Th1, onde a produção de galectina-9 de vários tipos celulares (por exemplo, fibroblastos e células endoteliais) é induzida por interferon-gama produzido por linfócitos CD4+ Th1. O aumento da expressão (suprarregulação) da galectina-9, por sua vez, suprime os linfócitos CD4+ Th1, pelo menos em parte, por meio da estimulação do receptor Tim-3. O receptor Tim-3 nas células CD4+ Th1 de pacientes com esclerose múltipla (EM), artrite reumatoide e hepatite autoimune tem uma resposta defeituosa à galectina-9. Além disso, a produção excessiva de galectina-9 é relatada em duas doenças humanas associadas a vírus oncogênicos, carcinomas nasofaríngeos (CNF) associados ao vírus Epstein-Barr (EBV) e infecção crônica pelo vírus da hepatite C (HCV).
Especificidade
O clone 1G3 reage com as três isoformas da galectina-9 (L, M e S), mas não com as galectinas 1, 2, 3, 4, 7, 8 ou 10.
Imunogênio
Proteína recombinante marcada com GST correspondente à galectina-9 humana.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: um lote representativo detectou imunorreatividade à galectina-9 em hepatócitos, bem como leucócitos inflamatórios e células de Kupffer em cortes de fígado embebidos em parafina de pacientes com infecção por hepatite C ou B, mas não em amostras de fígado não infectadas (Barjon, C., et al. (2012). Infect Agent Cancer. 7(1):16-26).
Análise de imuno-histoquímica: um lote representativo detectou imunorreatividade à galectina-9 em células malignas usando vários cortes de tecido de carcinoma nasofaríngeo (CNF) embebidos em parafina (Barjon, C., et al. (2012). Infect Agent Cancer. 7(1):16-26).
Análise de western blot: um lote representativo detectou isoformas endógenas de galectina-9 em células HeLa, na linhagem celular linfoblastoide (LCL) REMB1 e em linhagens celulares de carcinoma nasofaríngeo (CNF) C15 e C666-1, além de isoformas exógenas de galectina-9 em células HeLa transfectadas, mas não em células BL2 de linfoma de Burkitt (LB) (Barjon, C., et al. (2012). Infect Agent Cancer. 7(1):16-26).
Análise de ELISA: um lote representativo capturou seletivamente a galectina-9 humana e murina (mGal-9 M, hGAL-9 S e isoformas M), mas não as galectinas humanas 1, 2, 3, 4, 7, 8 ou 10 (Barjon, C., et al. (2012). Infect Agent Cancer. 7(1):16-26).
Análise imunocitoquímica: um lote representativo detectou imunorreatividade da galectina-9 na linhagem celular linfoblastoide (LCL) REMB1 fixada em formalina e embebida em parafina, mas não em células BL2 de linfoma de Burkitt (LB) (Barjon, C., et al. (2012). Infect Agent Cancer. 7(1):16-26).
Este anticorpo antigalectina-9, clone 1G3, é validado para uso em western blot, imuno-histoquímica (parafina), ELISA e imunocitoquímica para a detecção de galectina-9.
Qualidade
Avaliada por western blot em extratos nucleares de HeLa.
Análise de western blot: 0,5 µg/ml deste anticorpo detectou galectina-9 em 10 µg de extrato nuclear de células HeLa.
Descrição-alvo
aproximadamente 38 kDa observado
forma física
Formato: Purificado
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
A novel monoclonal antibody for detection of galectin-9 in tissue sections: application to human tissues infected by oncogenic viruses.
Barjon, C; Niki, T; Verillaud, B; Opolon, P; Bedossa, P; Hirashima, M; Blanchin et al.
Infectious Agents and Cancer null