MABT823
Anti-alpha-Actin Antibody, Cardiac Muscle Antibody, clone 22D3
clone 22D3, from mouse
Sinônimo(s):
Actin, alpha cardiac muscle 1, Alpha-cardiac actin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
22D3, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, goat, rabbit
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTC1(70)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot immunostained cardiomyocytes in human left ventricular endocardial biopsies, rabbit left ventricular myocardium, as well as in goat atrial myocardium frozen tissue sections by fluorescent immunohistochemistry (Driesen, R.B., et al. (2009). J. Cell. Mol. Med. 13(5):896-908).
Western Blotting Analysis: A representative lot specifically detected alpha-cardiac actin in rat myocardium homogenate with no cross-reactivity toward - or -smooth muscle actin in rat aorta and chicken gizzard homogenates, cytoplasmic - or -actin in human platelet lysate, nor -skeletal actin in rat skeletal muscle homogenate (Driesen, R.B., et al. (2009). J. Cell. Mol. Med. 13(5):896-908).
Cell Structure
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 2 µL of this antibody detected alpha-cardiac actin in one million 4% paraformaldehyde-fixed, 0.2% Triton X-100-permeabilzed HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1