MABT390
Anti-Syntaxin-2 Antibody, clone 2F2.1
clone 2F2.1, from mouse
Sinônimo(s):
Syntaxin-2, Epimorphin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F2.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STX2(2054)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Syntaxin-2 in 200 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1