MABC1037
Anti-Sp100 Antibody, clone 2H1.1
clone 2H1.1, from mouse
Sinônimo(s):
Nuclear autoantigen Sp-100, Nuclear dot-associated Sp100 protein, Speckled 100 kDa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H1.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SP100(6672)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Sp100 in 10 µg of HepG2 nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1