MABT333
Anti-CD167a/DDR1 Antibody, clone 5D5
clone 5D5, from mouse
Sinônimo(s):
Epithelial discoidin domain-containing receptor 1, CD167 antigen-like family member A, CD167a, Cell adhesion kinase, Discoidin receptor tyrosine kinase, Epithelial discoidin domain receptor 1, HGK2, Mammary carcinoma kinase 10, MCK-10, Protein-tyrosine k
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5D5, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDR1(780)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot bound immobilized recombinant human DDR1b extracellular domain (Kd ~2 nM) without affinity toward DDR2 extracellular domain or DDR1b membrane-distal DS domain containing the collagen-binding site (Carafoli, F., et al. (2012). Structure. 20(4):688-697).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected the exogenously expressed DDR1b wild-type and mutant constructs on the surface of transfected HEK293 cells (Carafoli, F., et al. (2012). Structure. 20(4):688-697).
Neutralizing Analysis: A representative lot inhibited collagen-induced autophosphorylation of DDR1b exogenously expressed on the surface of transfected HEK293 cells (Carafoli, F., et al. (2012). Structure. 20(4):688-697).
Cell Structure
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected CD167a/DDR1 on the surface of one million 2% paraformaldehyde-fixed T47D human breast cancer cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2