MABT330
Anti-Lamin A (mature) Antibody, clone 4A4-A4
clone 4A4-A4, from mouse
Sinônimo(s):
Prelamin-A/C, Lamin-A/C, 70 kDa lamin, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A4-A4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMNA(4000)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lamin A (mature) in wild type mouse fibroblasts cells.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected Lamin A (mature) in 10 µg of A431 and THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lamin A (mature) in EDMD and FPLD fibroblasts (Roblek, M., et al. (2010). PLOS ONE. 5(5):e10604).
Western Blotting Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Lamin A (mature) in pre-lamin A and Lamin A (mature).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lamin A (mature) in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1