MABT326
Anti-CEACAM3/5 Antibody, clone 308/3-3
clone 308/3-3, from mouse
Sinônimo(s):
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 3, Carcinoembryonic antigen CGM1, CD66d, Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, Carcinoembryonic antigen, CEA, Meconium antigen 100, CD66e
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
308/3-3, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEACAM5(1048)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: 10 μg/mL from a representative lot immunostained CHO cell transfectants expressing human CEACAM3 and CEACAM5, but not CHO cells expressing human CEACAM1 (CEACAM1-4L), CEACAM4, CEACAM6, CEACAM7, or CEACAM8 (Courtesy of Dr. Bernhard B. Singer, University of Duisburg-Essen, Germany).
Immunoprecipitation Analysis: 5 μg from a representative lot immunoprecipitated exogenously expressed full-length glycosylated human CEACAM5 from 500 μg of lysate (in 600 μL) from transfected HeLa cells (Courtesy of Dr. Bernhard B. Singer, University of Duisburg-Essen, Germany).
Western Blotting Analysis: 10 μg/mL from a representative lot detected exogenously expressed full-length glycosylated human CEACAM5 in 50 μg of lysate from transfected HeLa cells (Courtesy of Dr. Bernhard B. Singer, University of Duisburg-Essen, Germany).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 μg/mL of this antibody detected exogenously expressed full-length glycosylated human CEACAM3 and CEACAM5 in 10 μg of lysates from transfected CHO cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1