MABT323
Anti-CEACAM6 Antibody, clone 1H7-4B
clone 1H7-4B, from mouse
Sinônimo(s):
CEACAM6, Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6, Non-specific crossreacting antigen, Normal cross-reacting antigen, CD66c
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H7-4B, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEACAM6(4680)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected exogenously expressed human CEACAM6 on the surface of transfected CHO cells (Courtesy of Dr. B. Singer, University Duisburg-Essen, Germany).
ELISA Analysis: Representative lots detected CEACAM6 in multivesicular bodies (MVBs) from 2 day-starved HT29 human epithelial cells and T102/3 human colon epithelial cancer cells, as well as in human bronchoalveolar lavage fluid (BALF) samples (Singer, B.B., et al. (2014). PLoS One. 9(4):e94106; Klaile, E., et al. (2013). Respir. Res. 14:85).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CEACAM6 in paraffin-embedded human lung cancer tissue sections (Klaile, E., et al. (2013) Respir Res. 14:85).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CEACAM6 in 2 day-starved HT29 human epithelial cells and HT29-derived multivesicular bodies (MVBs) (Muturi H.T., et al. (2013) PLoS One. 8(9):e74654).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEACAM6 in 10 µg of HT-29 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1