MABT198
Anti-Connexin-26 Antibody, clone 3B12.1
clone 3B12.1, from mouse
Sinônimo(s):
Gap junction beta-2 protein, Connexin-26, Cx26
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
200
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B12.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GJB2(2706)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Connexin-26 in 10 µg of rat liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat liver tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1