MABT1569
Anti-Dystrophin MANEX4850E Antibody, clone 8C5
Sinônimo(s):
DMD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8C5, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 426.75 kDa
observed mol wt ~430 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... DMD(1756)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human muscle tissue extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Dystrophin in Human muscle tissue extract, but not in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Dystrophin in Immunofluorescence applications (Lim, K.R.Q., et al. (2022). Proc Natl Acad Sci USA. 119(9): e2112546119).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Dystrophin in Western Blotting applications (Lim, K.R.Q., et al. (2022). Proc Natl Acad Sci USA. 119(9): e2112546119).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Dystrophin in Immunohistochemistry applications (Lim, K.R.Q., et al. (2022). Proc Natl Acad Sci USA. 119(9) e2112546119).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1