Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
164, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 48 kDa
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Unknown ... POLY(1494449)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with DENV2 NS1 recombinant protein.
ELISA Analysis: 1.0 μg/mL of this antibody detected recombinant Dengue Virus 2 NS1 protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Dengue Virus 2 NS1 in ELISA applications (Bosch, I., et. al. (2020). PLoS Negl Trop Dis.
14(6):e0008203).Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1