SAB2702241
Monoclonal Anti-Dengue virus Type 2 NS5 protein antibody produced in mouse
clone GT353, affinity isolated antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT353, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
103kDa
reatividade de espécies
Dengue virus
concentração
1mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:100-1:2,000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000-1:10,000
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)