SAB4200473
Anti-EpCAM ICD antibody, Mouse monoclonal
clone 4A7, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-DIAR5, Monoclonal Anti-EGP-2, Monoclonal Anti-EGP314, Monoclonal Anti-EGP40, Monoclonal Anti-ESA, Monoclonal Anti-EpCAM ICD antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-HNPCC8, Monoclonal Anti-KS1/4, Monoclonal Anti-KSA, Monoclonal Anti-M4S1, Monoclonal Anti-MIC18, Monoclonal Anti-MK-1, Monoclonal Anti-TACSTD1, Monoclonal Anti-TROP1, Monoclonal Anti-epithelial cell adhesion molecule
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~40 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human MCF7 cells.
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of human SW480 cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPCAM(4072)
mouse ... Epcam(17075)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2