Documentos Principais
MAB8705
Sigma-Aldrich
Anticorpo anticomplexo do vírus da dengue, clone D3-2H2-9-21
clone D3-2H2-9-21, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
D3-2H2-9-21, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
A dengue é uma doença viral aguda, transmitida por mosquitos, caracterizada por febre, cefaleia, artralgia (dor retro-orbitária grave), mialgia, erupção cutânea, náuseas e vômitos. As infecções são causadas por qualquer um dos quatro sorotipos de vírus intimamente relacionados, porém antigenicamente distintos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4). A infecção por um desses sorotipos não proporciona imunidade de proteção cruzada, de modo que as pessoas que vivem em uma área endêmica de dengue podem ter quatro infecções por dengue ao longo de suas vidas. A dengue é principalmente uma doença urbana dos trópicos, e os vírus que a causam são mantidos em um ciclo que envolve seres humanos e o Aedes aegypti, um mosquito doméstico que pica durante o dia e prefere se alimentar de sangue humano. Embora a maioria das infecções de dengue resulte em uma doença relativamente leve, algumas pessoas podem apresentar a febre hemorrágica da dengue (FHD) ou síndrome do choque da dengue, sendo que as crianças estão particularmente em risco. Embora surtos epidêmicos tenham sido relatados desde 1779, a incidência vem aumentando, com pandemias de múltiplos sorotipos se intensificando nos últimos 15 anos. Não há terapia antiviral específica para a dengue, mas tanto para a dengue clássica quanto para a febre hemorrágica da dengue, as medidas sintomáticas e de suporte são eficazes. Fatores de risco importantes para a FHD incluem a cepa e o sorotipo do vírus envolvido, bem como a idade, o estado imunológico e a predisposição genética do paciente.
Especificidade
Reage com todos os membros do complexo da dengue.
Imunogênio
Antígenos do vírus da dengue tipo 4.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Doenças infecciosas
Detecte o complexo do vírus da dengue usando este anticorpo anticomplexo do vírus da dengue, clone D3-2H2-9-21, validado para uso em IC e IF.
Imunofluorescência.
Imunocitoquímica em material fixado com acetona.
Diluição de trabalho sugerida: 1:50-400.
As diluições de trabalho finais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Doenças infecciosas - virais
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina de camundongo purificada com proteína A em fosfato de sódio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, com 0,1% de azida sódica como conservante.
Armazenamento e estabilidade
Manter por 6 meses a 2–8 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Amostra de paciente positiva para dengue
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Albin Fontaine et al.
Scientific reports, 6, 24885-24885 (2016-04-28)
Successful transmission of a vector-borne pathogen relies on a complex life cycle in the arthropod vector that requires initial infection of the digestive tract followed by systemic viral dissemination. The time interval between acquisition and subsequent transmission of the pathogen
Monoclonal antibody-mediated enhancement of dengue virus infection in vitro and in vivo and strategies for prevention.
Goncalvez, AP; Engle, RE; St Claire, M; Purcell, RH; Lai, CJ
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Christiane Fernandes Ribeiro et al.
International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases, 55, 109-112 (2017-01-16)
A histopathological and immunohistochemical study was conducted in placental tissues and retained products of conception from 24 patients with confirmed dengue infection during pregnancy. The immunohistochemical assay was positive for dengue virus in 19 placental and three ovular remnants analyzed.
Nattapol Attatippaholkun et al.
Scientific reports, 8(1), 2688-2688 (2018-02-11)
Since the hemorrhage in severe dengue seems to be primarily related to the defect of the platelet, the possibility that dengue virus (DENV) is selectively tropic for one of its surface receptors was investigated. Flow cytometric data of DENV-infected megakaryocytic
Yun Young Go et al.
Journal of clinical microbiology, 54(6), 1528-1535 (2016-04-01)
Dengue virus (DENV) infection is considered a major public health problem in developing tropical countries where the virus is endemic and continues to cause major disease outbreaks every year. Here, we describe the development of a novel, inexpensive, and user-friendly