MABT1545
Anti-Nebulin exon 143 Antibody, clone NEB-3F4
Sinônimo(s):
NEB;NEM2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NEB-3F4, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 772.937 kDa
observed mol wt ~47-49 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEB(4703)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Nebulin recombinant fragments.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Nebulin fragments encoded by exons 138-143, but not exons 138-144.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nebulin exon 143 in Western Blotting applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Nebulin exon 143 in Immunofluorescence applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Nebulin exon 143 in Immunohistochemistry applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1