MABN501
Anti-SUR1 Antibody, clone N289/16
clone N289/16, from mouse
Sinônimo(s):
ATP-binding cassette sub-family C member 8, Sulfonylurea receptor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N289/16, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (immunogen homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCC8(6833)
Descrição geral
Especificidade
in SUR1 wild-type (WT) mouse cell lysate, and demonstrated a loss of signal in SUR1 knockout (KO) mouse cell lysate (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SUR1 in 10 µg of mouse hypothalamus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Mouse hypothalamus tissue lysate
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1