MABT1357
Anti-IZUMO1 Antibody, clone Mab120
clone Mab120, from rat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Mab120, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Izumo1(73456)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IZUMO1 in Western Blotting applications (Inoue, N., et. al. (2013). Development. 140(15):3221-9).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected IZUMO1 in Immunofluorescence applications (Inoue, N., et. al. (2013). Development. 140(15):3221-9).
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected IZUMO1 in mouse testis tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade