MABT1330
Anti-ADAM 12 Antibody, clone 8F8
clone 8F8, from mouse
Sinônimo(s):
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12, Meltrin-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8F8, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADAM12(8038)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inhibition Analysis: A representative inhibited ADAM 12 induced gelatin degradation. (Albrechtsen, R., et. al. (2013). J Cell Sci. 126(Pt 20):4707-20).
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected ADAM 12 in one million ADAM 12-DeltaCyt MCF-7 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ADAM 12 in Immunocytochemistry applications (Sundberg, C., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(49):51601-11).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ADAM 12 in Western Blotting applications (Kveiborg, M., et. al. (2005). Cancer Res. 65(11):4754-61).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected ADAM 12-DeltaCyt MCF-7 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1