CRM818
Pesticides - Loam 1
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
RTC CRM818-050
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
soil
pH
6.65
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
Outras notas
Analito
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)