MABT121
Anti-Vimentin Antibody, clone 3CB2
clone 3CB2, from mouse
Sinônimo(s):
Vimentin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3CB2, monoclonal
reatividade de espécies
chameleon (GLIA 15:389-400 (1995), Prada, F. A., et. al.), rat (GLIA 15:389-400 (1995), Prada, F. A., et. al.), human, lizard
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken (immunogen homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VIM(7431)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis:
A representative lot was used to detect vimentin in chicken and rat total brain extracts (Prada, FA., et al. (1995). GLIA 15:389-400).
Immunohistochemistry Analysis:
A representative lot was used to detect vimentin in E3 chick embryo sections and different regions of the developing chick central nervous system (Prada, FA., et al. (1995). GLIA 15:389-400).
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Vimentin in ARPE19 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
ARPE cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2