MABS489
Anti-LRP-2/Megalin Antibody, clone 10D5.1
clone 10D5.1, from mouse
Sinônimo(s):
Low-density lipoprotein receptor-related protein 2, Calcium sensor protein, Glycoprotein 330, gp330, LRP-2, Megalin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10D5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRP2(4036)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Lipid Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LRP-2/Megalin in human kidney tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1