MABS469
Anti-IA-2, clone 76F Antibody
clone 76F, from mouse
Sinônimo(s):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase-like N, R-PTP-N, Islet cell antigen 512, ICA 512, Islet cell autoantigen 3, PTP IA-2, PTPRN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
76F, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRN(5798)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated IA-2 from recombinant rat, mouse, and human IA-2 (Piquer, S., et al. (2006). J Autoimmun. 26(3):215-222.).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IA-2 in 10 µg of human pancreas tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1