MABS434
Anti-PCSK9 Antibody, clone 9B3.1
culture supernatant, clone 9B3.1, from mouse
Sinônimo(s):
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, NARC-1, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, Proprotein convertase 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9B3.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCSK9(255738)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected NARC-1 (PCSK9) in 10 µg of human colon tumor tissue lysate.
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this hybridoma culture supernatant detected NARC-1 (PCSK9) in 10 µg of SW480 human colon adenocarcinoma cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2